Learn More
1,3-Dihidro-2H-benzimidazol-2-ona, Mikromol™
Código de producto. 30049193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049193 25 mg 25 miligramos
17953686 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049193 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0107.070025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,3-Dihidro-2H-benzimidazol-2-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 615-16-7
Nombres de analitos o componentes 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H6 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Lansoprazole Imp. D (EP), Rabeprazole Sodium Imp. K (EP), Rabeprazole Imp. K (EP), 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-, 2-Benzimidazolinone (6CI,7CI,8CI), 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-one, 1,3-Dihydrobenzimidazol-2-one, 1H-Benzimidazol-2(3H)-one, 1H-Benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 2(3H)-Benzimidazolone, 2(3H)-Oxobenzimidazole, 2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole, 2-Benzimidazolol, 2-Benzimidazolone, 2-Hydroxybenzimidazole, N,N'-(1,2-Phenyleneurea), NSC 10383, NSC 178108, Urea, N,N'-(1,2-phenylene)-, o-Phenyleneurea, Lansoprazole Impurity D, Rabeprazole Sodium Impurity K, Rabeprazole Impurity K
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N2O/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
SMILES O=C1Nc2ccccc2N1
Nombre IUPAC 1,3-dihidrobencimidazol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 134.14
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 134,048 g/mol