Learn More
1,3-Dihidro-2-oxo-4-(4-metil-1-piperazinil)-3H-1,5-benzodiazepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dihydro-2-oxo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-3H-1,5-benzodiazepine |
| CAS | 1391053-73-8 |
| Fórmula molecular | C14H18N4O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N4O/c1-17-6-8-18(9-7-17)13-10-14(19)16-12-5-3-2-4-11(12)15-13/h2-5H,6-10H2,1H3,(H,16,19) |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3NC(=O)C2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-metilpiperazin-1-il)-1,3-dihidro-1,5-benzodiazepin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 258.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.1481 |