Learn More
1,3-dihidro-1-hidroxi-2,1-benzoxaborol-5-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-5-ol |
| CAS | 1187190-70-0 |
| Fórmula molecular | C7H7BO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BO3/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3,9-10H,4H2 |
| SMILES | OB1OCc2cc(O)ccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-hidroxi-3H-2,1-benzoxaborol-5-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 149.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0488 |