Learn More
Éster fenilmetílico del ácido 1,3-dihidro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxílico, TRC
Código de producto. 30376906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376906 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30376906 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45018525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 29638-13-9
Fórmula molecular C16H10O5
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid, Cyclic 1,2-Anhydride, Benzyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C16H10O5/c17-14(20-9-10-4-2-1-3-5-10)11-6-7-12-13(8-11)16(19)21-15(12)18/h1-8H,9H2
SMILES O=C(OCc1ccccc1)c2ccc3C(=O)OC(=O)c3c2
Nombre IUPAC 1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carboxilato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 282.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.0528