Learn More
Éster 2-etilhexílico del ácido 1,3-dihidro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic Acid |
| CAS | 26597-44-4 |
| Fórmula molecular | C17H20O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,3-Dihydro-1,3-Dioxo-5-Isobenzofurancarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20O5/c1-3-5-6-11(4-2)10-21-15(18)12-7-8-13-14(9-12)17(20)22-16(13)19/h7-9,11H,3-6,10H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C1OC(C2=CC(C(OCC(CC)CCCC)=O)=CC=C21)=O |
| Nombre IUPAC | 1,3-dioxo-1,3-dihidroisobenzofuran-5-carboxilato de 2-etilhexilo |
| Peso molecular (g/mol) | 304.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.13 |