Learn More
1,3-Dihidro-1-(1,2,3,6-tetrahidro-4-piridinil)-2H-bencimidazol-2-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10562531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10562531 1 g 1 g
11976291 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10562531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 135910010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2147-83-3 | Molecular Formula: C12H14N3O | Molecular Weight: 216.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2147-83-3
Fórmula molecular C12H14N3O
Peso molecular (g/mol) 216.26
Número MDL MFCD00044827
Clave InChI YFEOSTXFQCDCAR-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 1,3-dihydro-1-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-2h-benzimidazole-2-one, 1,3-dihydro-1-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-2h-benzimidazol-2-one, 3-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-benzimidazol-2-one, 1-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-2-benzimidazolinone, 1-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 1-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-2,3-dihydro-1h-1,3-benzodiazol-2-one, 1-4-1,2,5,6-tetrahydropyridyl-3-hydrobenzimidazol-2-one, 1-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-3h-1,3-benzodiazol-2-one, benzoimidazol-2-one, 1-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1,3-dihydro
PubChem CID 75070
Nombre IUPAC 4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-ium
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2N1C1=CC[NH2+]CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazole-2-one
Punto de fusión 195.0°C to 200.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: 2.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,dichloromethane and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazole-2-one
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.