Learn More
1,3-Dihidro-1-(1,2,3,6-tetrahidro-4-piridinil)-2H-benzimidazol-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| CAS | 2147-83-3 |
| Fórmula molecular | C12 H13 N3 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Droperidol Imp. A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N3O/c16-12-14-10-3-1-2-4-11(10)15(12)9-5-7-13-8-6-9/h1-5,13H,6-8H2,(H,14,16) |
| SMILES | O=C1Nc2ccccc2N1C3=CCNCC3 |
| Nombre IUPAC | 3-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-1H-benzimidazol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 215.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.1059 |