Learn More
1,3-Dihidro-1-(1,2,3,6-tetrahidro-4-piridinil)-2H-benzimidazol-2-ona, TRC
Código de producto. 30371106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371106 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30371106 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4471155G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 2147-83-3
Fórmula molecular C12 H13 N3 O
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Droperidol Imp. A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N3O/c16-12-14-10-3-1-2-4-11(10)15(12)9-5-7-13-8-6-9/h1-5,13H,6-8H2,(H,14,16)
SMILES O=C1Nc2ccccc2N1C3=CCNCC3
Nombre IUPAC 3-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-1H-benzimidazol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 215.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1059