Learn More
1,3-Difluoropropano, 97 %
Código de producto. 11378755
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378755 5 g 5 g
11388755 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12351.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 462-39-5
Fórmula molecular C3H6F2
Peso molecular (g/mol) 80.08
Número MDL MFCD00040969
Clave InChI OOLOYCGJRJFTPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propane, 1,3-difluoro, acmc-1aiey, 1,3-bis fluoranyl propane
PubChem CID 68041
Nombre IUPAC 1,3-difluoropropane
SMILES FCCCF
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Difluoropropane
Densidad 1.006
Punto de ebullición 40°C to 42°C
Fórmula lineal FCH2CH2CH2F
Índice de refracción 1.321
Cantidad 5 g
Beilstein 1696999
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.08
Porcentaje de pureza 97%