Learn More
1,3-difluorobenceno-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Difluorobenzene-d4 |
| CAS | 1173022-08-6 |
| Fórmula molecular | C6 2H4 F2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H4F2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(F)c([2 H])c(F)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,5-tetradeuterio-4,6-difluorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 118.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0532 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |