Learn More
1,3-Difluoroacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418027 1 g 1 g
15428027 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51145.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 453-14-5 | C3H4F2O | 94.061 g/mol
1,3-Difluoroacetone is used as pharmaceutical intermediate and for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,3-difluoroacetona se utiliza como intermedio farmacéutico y para la investigación química.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 453-14-5
Fórmula molecular C3H4F2O
Peso molecular (g/mol) 94.061
Número MDL MFCD07368665
Clave InChI HKIPCXRNASWFRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-difluoroacetone, 2-propanone, 1,3-difluoro, 1,3-difluoro-2-propanone, ch2f 2co, 1,3-bis fluoranyl propan-2-one, fluoromethyl ketone, sym-difluoroacetone, sgqdlibrbrwsp@, 1, 3-difluoroacetone, 1,3-difluoro acetone
PubChem CID 228397
Nombre IUPAC 1,3-difluoropropan-2-ona
SMILES C(C(=O)CF)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Difluoroacetone
Punto de ebullición 101°C to 102°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2929
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.06
Porcentaje de pureza 98%