Learn More
1,3-Difluoro-5-yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318876 1 g 1 g
11328876 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19510.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2265-91-0 | C6H3F2I | 239.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2265-91-0
Fórmula molecular C6H3F2I
Peso molecular (g/mol) 239.99
Número MDL MFCD03094155
Clave InChI QQCFOQNFPIAENW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluoroiodobenzene, benzene, 1,3-difluoro-5-iodo, 1,3-difluoro-5-iodo-benzene, 3,5-difluoro iodobenzene, pubchem17134, 3,5-difluoro-iodobenzene, 3-difluoro-5-iodobenzene
PubChem CID 2778221
Nombre IUPAC 1,3-difluoro-5-yodobenzeno
SMILES FC1=CC(I)=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Difluoro-5-iodobenzene
Punto de ebullición 173°C to 174°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.554
Cantidad 1 g
Beilstein 2041185
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.99
Porcentaje de pureza 98%