Learn More
1,3-difluoro-2-propanol (estabilizado con NaF), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Difluoro-2-propanol |
| CAS | 453-13-4 |
| Fórmula molecular | C3 H6 F2 O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1,3-Difluoroisopropanol, 1,3-Difluoropropane-2-ol, NSC 21305, NSC 76034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6F2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2 |
| SMILES | OC(CF)CF |
| Nombre IUPAC | 1,3-difluoropropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 96.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.0387 |