Learn More
1,3-Difluoro-2-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15412018 1 g 1 g
15432018 250 mg 250 miligramos
15422018 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15412018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55694.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19064-24-5 | C6H3F2NO2 | 159.092 g/mol
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-difluoro-2-nitrobenceno es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19064-24-5
Fórmula molecular C6H3F2NO2
Peso molecular (g/mol) 159.092
Número MDL MFCD00192035
Clave InChI SSNCMIDZGFCTST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluoronitrobenzene, 1,3-difluoro-2-nitro-benzene, benzene, 1,3-difluoro-2-nitro, 2,6-difluoro nitrobenzene, pubchem4403, 1,3-difluoronitrobenzene, acmc-1buv1, 2,6-difluoro-nitrobenzene, 2,6-difluoro nitro benzene, 1,3-difluoro-2-nitrobenzen
PubChem CID 87922
Nombre IUPAC 1,3-difluoro-2-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Difluoro-2-nitrobenzene
Punto de fusión 0°C
Densidad 1.503
Punto de ebullición 91°C to 92°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Índice de refracción 1.494
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.09
Porcentaje de pureza 98%