Learn More
1,3-Difluoro-2-metilpropan-2-ol, 90%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Difluoro-2-methylpropan-2-ol |
| CAS | 144521-63-1 |
| Fórmula molecular | C4H8FO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,3-Difluoro-2-methylpropan-2-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8F2O/c1-4(7,2-5)3-6/h7H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC(O)(CF)CF |
| Nombre IUPAC | 1,3-difluoro-2-metilpropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 110.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.0543 |