Learn More
1,3-Dietilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Diethynylbenzene |
| CAS | 1785-61-1 |
| Fórmula molecular | C10H6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6/c1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9/h1-2,5-8H |
| SMILES | C#Cc1cccc(c1)C#C |
| Nombre IUPAC | 1,3-dietilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 126.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.047 |