Learn More
1,3-dietilurea, TRC
Código de producto. 30386431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386431 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30386431 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD476628250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diethylurea
CAS 623-76-7
Fórmula molecular C5H12N2O
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
SMILES CCNC(=O)NCC
Nombre IUPAC 1,3-dietilurea
Peso molecular (g/mol) 116.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.095