Learn More
Éster 1,3-dietílico del ácido 2-[3-[(3aS,4S,6aR)-hexahidro-2-oxo-1,3-bis(fenilmetil)-1H-tieno[3,4-d]imidazol-4-il]propil] propanodioico, TRC
Código de producto. 30371337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371337 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30371337 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4561005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 4-[(3aS,4S,6aR)-1,3-Dibenzyl-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]butane-1,1-dicarboxylate
CAS 101469-35-6
Fórmula molecular C29 H36 N2 O5 S
Cantidad 5 mg
Sinónimo Propanedioic acid, 2-[3-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1,3-bis(phenylmethyl)-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]propyl]-, 1,3-diethyl ester, Propanedioic acid, [3-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1,3-bis(phenylmethyl)-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]propyl]-, diethyl ester (9CI), Propanedioic acid, [3-[hexahydro-2-oxo-1,3-bis(phenylmethyl)-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]propyl]-, diethyl ester, [3aS-(3aα,4β,6aα)]-, 1H-Thieno[3,4-d]imidazole, propanedioic acid deriv., Diethyl 4-[(3aS,4S,6aR)-1,3-Dibenzyl-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]butane-1,1-dicarboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C29H36N2O5S/c1-3-35-27(32)23(28(33)36-4-2)16-11-17-25-26-24(20-37-25)30(18-21-12-7-5-8-13-21)29(34)31(26)19-22-14-9-6-10-15-22/h5-10,12-15,23-26H,3-4,11,16-20H2,1-2H3/t24-,25-,26-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)C(CCC[C@@H]1SC[C@H]2[C@@H]1N(Cc3ccccc3)C(=O)N2Cc4ccccc4)C(=O)OCC
Nombre IUPAC 2-[3-[(3aS,4S,6aR)-1,3-dibencil-2-oxo-3a,4,6,6a-tetrahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]propil]propanodioato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 524.672
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.234