Learn More
1,3-Dietil-6-aminouracilo, TRC
Código de producto. 30377911
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377911 250 mg
30369084 1 g
30373867 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377911 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD443675250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41740-15-2
Fórmula molecular C8 H13 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 183.21
Nombre IUPAC 6-amino-1,3-dietilpirimidina-2,4-diona
SMILES CCN1C(=CC(=O)N(CC)C1=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diethyl-6-aminouracil
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13N3O2/c1-3-10-6(9)5-7(12)11(4-2)8(10)13/h5H,3-4,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.1008