Learn More
1,3-dietil-5-nitroso-6-aminouracilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Diethyl-5-nitroso-6-aminouracil |
| CAS | 89073-60-9 |
| Fórmula molecular | C8 H12 N4 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-1,3-diethyl-5-nitroso- (9CI, ACI), 6-Amino-1,3-diethyl-5-nitroso-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (ACI), NSC 677517, 1,3-Diethyl-5-nitroso-6-aminouracil |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N4O3/c1-3-11-6(9)5(10-15)7(13)12(4-2)8(11)14/h3-4,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN1C(=C(N=O)C(=O)N(CC)C1=O)N |
| Nombre IUPAC | 6-amino-1,3-dietil-5-nitrosopirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 212.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0909 |