Learn More
1,3-dietil-2-tiourea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Diethylthiourea |
| CAS | 105-55-5 |
| Fórmula molecular | C5 H12 N2 S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Urea, 1,3-diethyl-2-thio- (6CI,8CI), N,N'-Diethylthiourea, 1,3-Diethyl-2-thiourea, 1,3-Diethylthiourea, Accel EUR, Accelerator DETU, Accelerator EUR, Diethylthiourea, N,N'-Diethylthiocarbamide, NSC 3507, Nocceler EUR, Pennzone E, Rhenogran DETU, Robac DETU, Sanceler EUR, Thiate H, U 15030, N,N'-Diethylthiourea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2S/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8) |
| SMILES | CCNC(=S)NCC |
| Nombre IUPAC | 1,3-dietiltiourea |
| Peso molecular (g/mol) | 132.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0721 |