Learn More
Ácido 1,3-dietil-2-tiobarbitúrico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10373712 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 GR
5 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10373712 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10114480 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10095313 250 g Frasco de vidrio 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10373712 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171740050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5217-47-0 | C8H12N2O2S | 200.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5217-47-0
Fórmula molecular C8H12N2O2S
Peso molecular (g/mol) 200.26
Número MDL MFCD00006676
Clave InChI SHBTUGJAKBRBBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diethyl-2-thiobarbituric acid, 1,3-diethylthiobarbituric acid, n,n'-diethylthiobarbituric acid, n,n'-diethyl-2-thiobarbituric acid, 1,3-diethyl-2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, unii-bxb40m6a7w, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, 1,3-diethyldihydro-2-thioxo, barbituric acid, 1,3-diethyl-2-thio, bxb40m6a7w, 1,3-diethyldihydro-2-thioxopyrimidine-4,6 1h,5h-dione
PubChem CID 78890
Nombre IUPAC 1,3-dietil-2-sulfanilideno-1,3-diazinano-4,6-diona
SMILES CCN1C(=O)CC(=O)N(CC)C1=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Diethyl-2-thiobarbituric acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 105°C to 109°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 24, IV, 1885
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.25
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.