Learn More
1,3-Dietil-1,3-difenilurea, TRC
Código de producto. 17930805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17930805 10 g 10 g
17973615 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17930805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47288010G
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-98-3
Fórmula molecular C17 H20 N2 O
Peso molecular (g/mol) 268.35
Sinónimo N,N'-Diethyl-N,N'-diphenylurea, Centralite 1, 1,3-Diethyl-1,3-diphenylurea, Carbamite, Centralite, Centralite I, Ethyl Centralite, N,N'-Diethyl-N,N'-diphenylurea, N,N'-Diethylcarbanilide, NSC 28779, NSC 44038, sym-Diethyldiphenylurea;
Nombre IUPAC 1,3-dietil-1,3-difenilurea
SMILES CCN(C(=O)N(CC)c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Centralit 1
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2O/c1-3-18(15-11-7-5-8-12-15)17(20)19(4-2)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1576
Porcentaje de pureza >95%