Learn More
1,3-Dietoxibenceno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493744 50 g 50 g
11483744 10 g 10 g
11403754 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493744 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11338.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2049-73-2 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2049-73-2
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD00015145
Clave InChI MKGFYMKFBCWNCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-diethoxybenzene, benzene, 1,3-diethoxy, resorcinol diethyl ether, resorcindiathylather, benzene,3-diethoxy, acmc-1cdp4, benzene, 1,3-diethoxy-9ci
PubChem CID 74899
Nombre IUPAC 1,3-dietoxibenceno
SMILES CCOC1=CC(=CC=C1)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diethoxybenzene
Punto de fusión 11°C to 12°C
Densidad 1.01
Punto de ebullición 234°C to 236°C
Índice de refracción 1.5095
Cantidad 50 g
Beilstein 2517730
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 95%