Learn More
1,3-Diethoxy-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, TRC
Código de producto. 30134862
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134862 1 g 1 g
30010788 5 g 5 g
30010452 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134862 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD0765151G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18420-09-2
Fórmula molecular C8 H22 O3 Si2
Peso molecular (g/mol) 222.429
Sinónimo 1,3-Diethoxy-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-diethoxydisiloxane, 1,3-Diethoxytetramethyldisiloxane, α,ω-Diethoxytetramethyldisiloxane;
Nombre IUPAC ethoxy-[ethoxy(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilane
SMILES CCO[Si](C)(C)O[Si](C)(C)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diethoxy-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H22O3Si2/c1-7-9-12(3,4)11-13(5,6)10-8-2/h7-8H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.111