Learn More
Cloruro de 1,3-diciclohexilbencimidazolio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11916661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11916661 500 mg 500 miligramos
11906661 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11916661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435095000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1034449-15-4 | C19H27ClN2 | 318.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1034449-15-4
Fórmula molecular C19H27ClN2
Peso molecular (g/mol) 318.89
Número MDL MFCD08705248
Clave InChI JACUDTKAZHCIPU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1,3-dicyclohexylbenzimidazolium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1??,3-benzodiazol-1-ylium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1h-benzimidazol-3-ium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1h-benzo d imidazol-3-ium chloride, 1,3-dicyclohexyl-2h-1,3-benzodiazol-2-ylium chloride
PubChem CID 16218267
SMILES [Cl-].C1CCC(CC1)N1C=[N+](C2CCCCC2)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 209.9°C to 211.1°C
Color Claro a blanco
Análisis elemental 67.30 to 75.90% C, 8.25 to 9.31% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Nombre IUPAC 1,3-dicyclohexyl-3H-1λ⁵,3-benzodiazol-1-ylium chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.89
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.