Learn More
1,3-Dicianobenzeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10742971 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10742971 250 g Frasco de plástico 250 g
10134370 5 g Frasco de vidrio 5 g
10656562 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10742971 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163662500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-17-5 | C8H4N2 | 128.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-17-5
Fórmula molecular C8H4N2
Peso molecular (g/mol) 128.13
Número MDL MFCD00001795
Clave InChI LAQPNDIUHRHNCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isophthalonitrile, 1,3-dicyanobenzene, isophthalodinitrile, 1,3-benzenedicarbonitrile, m-dicyanobenzene, 3-cyanobenzonitrile, m-benzenedinitrile, isoftalodinitril, 1,3-benzodinitrile, m-phthalodinitrile
PubChem CID 12276
ChEBI CHEBI:38218
Nombre IUPAC benceno-1,3-dicarbonitrilo
SMILES N#CC1=CC(=CC=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dicyanobenzene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 161°C to 165°C
Color Claro a blanco
Punto de ebullición 288°C
Temperatura de inflamación >150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H4(CN)2
Cantidad 250 g
Beilstein 09, 836
Información de solubilidad Solubility in water: 0.7g/l (20°C). Other solubilities: 100g/l in acetone (20°C),insoluble in ether,acetone,hot ligroin,very soluble in alcohol,benzene and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dicyanobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.