Learn More
1,3-Diclorotetrametildisiloxano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372306 5 g 5 g
11382306 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05964.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2401-73-2 | C4H12Cl2OSi2 | 203.209 g/mol
1,3-Dichlorotetramethyldisiloxane is used to produce 1,1,3,3-tetramethyl-disiloxane-1,3-diol. It is also used as Chemical Additives. Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-diclorotetrametildisiloxano se utiliza para producir 1,1,3,3-tetrametil-disiloxano-1,3-diol. También se utiliza como aditivo químico. Productos intermediarios farmacéuticos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de bases fuertes y del agua. Proteger del agua y la humedad. Incompatible con ácidos, bases y agentes oxidantes. Evitar el calor excesivo y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2401-73-2
Fórmula molecular C4H12Cl2OSi2
Peso molecular (g/mol) 203.209
Número MDL MFCD00018088
Clave InChI DMEXFOUCEOWRGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-dichlorotetramethyldisiloxane, disiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetramethyl, chloro chlorodimethylsilyl oxy dimethylsilane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-dichlorodisiloxane, acmc-209g7w, oxybis chlorodimethylsilane, sym-dichlorotetramethyldisiloxane, dmexfouceowrgd-uhfffaoysa, 1,3-dichlorotetramethyl disiloxane
PubChem CID 75461
Nombre IUPAC cloro-[cloro(dimetil)silil]oxi-dimetilsilano
SMILES C[Si](C)(O[Si](C)(C)Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 136°C to 138°C
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichlorotetramethyldisiloxane
Punto de fusión -37°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2985
Beilstein 1741218
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.22
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dichlorotetramethyldisiloxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dichlorotetramethyldisiloxane