Learn More
1,3-dicloropropeno (mezcla E/Z), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dichloropropene (cis + trans) |
| CAS | 542-75-6 |
| Fórmula molecular | C3 H4 Cl2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Propene, 1,3-dichloro- (8CI), 1,3-Dichloro-1-propene, 1,3-D, 1,3-Dichloro-2-propene, 1,3-Dichloropropene, 1,3-Dichloropropylene, 3-Chloroallyl chloride, 3-Chloropropenyl chloride, D-D 92, DD 95, Dorlane II, NSC 6202, Telone, Telone 92, Telone II, Telone II-B, α,γ-Dichloropropylene, γ-Chloroallyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2 |
| SMILES | ClCC=CCl |
| Nombre IUPAC | 1,3-dicloroprop-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 110.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.969 |