Learn More
1,3-Dicloropropeno-d4 (mezcla cis/trans), CDN
Código de producto. 30321189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.05 g
30321189 0.05 g 0.05 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30321189 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND26690.05G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichloropropene-d4 (E,Z mixture)
CAS 202656-23-3
Fórmula molecular C3 D4 Cl2
Cantidad 0.05 g
Sinónimo cis/trans-1,3-Dichloropropene-d4
Fórmula InChI InChI=1 S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2 H,3H2/i1D,2 D,3D2
SMILES [2 H]C(=C([2 H])C([2 H])([2 H])Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-1,2,3,3-tetradeuterio-prop-1-eno
Peso molecular (g/mol) 114.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.9941 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity