Learn More
1,3-Dicloropropeno, cis + trans, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368375 100 g 100 g
11358375 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368375 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10332.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 542-75-6
Fórmula molecular C3H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 110.97
Número MDL MFCD00000985
Clave InChI UOORRWUZONOOLO-UPHRSURJSA-N
Sinónimo 1,3-dichloropropene, trans-1,3-dichloropropene, telone ii, telone, 1,3-dichloropropylene, nemex, trans-1,3-dichloropropylene, dorlone ii, telone c, di-trapex cp
PubChem CID 24726
ChEBI CHEBI:18624
SMILES ClC\C=C/Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichloropropene
Nombre de nota Cis + Trans
Punto de fusión ∼-84°C
Densidad 1.181
Punto de ebullición 105°C to 106°C
Temperatura de inflamación 21°C (70°F)
Olor Chloroform-like
Índice de refracción 1.4701
Cantidad 100 g
Número UN UN2047
Beilstein 1719556
Índice Merck 14,3075
Nombre IUPAC (E)-1,3-dicloroprop-1-eno
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.97
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.