Learn More
1,3-dicloropropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dichloropropane |
| CAS | 142-28-9 |
| Fórmula molecular | C3 H6 Cl2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1,3-Dichloropropane, NSC 6204, R 270fa, Trimethylene dichloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6Cl2/c4-2-1-3-5/h1-3H2 |
| SMILES | ClCCCCl |
| Nombre IUPAC | 1,3-dicloropropano |
| Peso molecular (g/mol) | 112.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.9847 |