Learn More
1,3-Dicloropropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10315940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ML
50 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10315940 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10637642 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10315940 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 113680500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-28-9 | C3H6Cl2 | 112.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-28-9
Fórmula molecular C3H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 112.99
Número MDL MFCD00000999
Clave InChI YHRUOJUYPBUZOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylene dichloride, propane, 1,3-dichloro, trimethylene chloride, 1,3-dichloro-propane, unii-aj1hq2gucp, ccris 9220, ch2clch2ch2cl, aj1hq2gucp, cl ch2 3cl, 1,3-dichlorpropan
PubChem CID 8881
Nombre IUPAC 1,3-dicloropropano
SMILES C(CCl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dichloropropane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -99.0°C
Color Incolora
Densidad 1.1900g/mL
Punto de ebullición 120.0°C to 122.0°C
Temperatura de inflamación 20°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH2)3Cl
Índice de refracción 1.4471 to 1.4491
Cantidad 50 mL
Beilstein 01, 105
Gravedad específica 1.19
Información de solubilidad Solubility in water: 0.8g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in ethanol and ether
Viscosidad 1.1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.99
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dichloropropane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.