Learn More
1,3-Dicloropropano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11374207 25 g 25 g
11364207 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036685.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-28-9 | C3H6Cl2 | 112.981 g/mol
1,3-Dichloropropane is used as an intermediate in organic synthesis. It is also used as solvent, detergent and chromatographic analysis. Further, it is used to prepare 3,7-dithia-nonanedioic acid by reacting with mercaptoacetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-28-9
Fórmula molecular C3H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 112.981
Número MDL MFCD00000999
Clave InChI YHRUOJUYPBUZOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylene dichloride, propane, 1,3-dichloro, trimethylene chloride, 1,3-dichloro-propane, unii-aj1hq2gucp, ccris 9220, ch2clch2ch2cl, aj1hq2gucp, cl ch2 3cl, 1,3-dichlorpropan
PubChem CID 8881
Nombre IUPAC 1,3-dicloropropano
SMILES C(CCl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichloropropane
Densidad 1.190 g/mL
Punto de ebullición 120°C
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.4481
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.99
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dichloropropane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dichloropropane