Learn More
1,3-Dicloropropan-2-ona O-Bencil-oxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dichloro-propan-2-one O-Benzyl-oxime |
| CAS | 188125-86-2 |
| Fórmula molecular | C10 H11 Cl2 N O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11Cl2NO/c11-6-10(7-12)13-14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2 |
| SMILES | ClCC(=NOCc1ccccc1)CCl |
| Nombre IUPAC | 1,3-dicloro-N-fenilmetoxipropan-2-imina |
| Peso molecular (g/mol) | 232.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.0218 |