Learn More
1,3-Dicloroisoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10575714 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10575714 5 g 5 g
10366874 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10575714 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 382410050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7742-73-6 | C9H5Cl2N | 198.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7742-73-6
Fórmula molecular C9H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 198.05
Clave InChI BRGZEQXWZWBPJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 298625
Nombre IUPAC 1,3-dicloroisoquinolina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N=C2Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dichloroisoquinoline
Punto de fusión 120.0°C to 122.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Sinónimo isoquinoline, 1,3-dichloro, 1,3-dichloro-isoquinoline, pubchem7254, 1, 3-dichloroisoquinoline, acmc-209p9x, ksc493q3b, 1,3-dichloroisoquinoline
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.05
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dichloroisoquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.