Learn More
1,3-Dicloroisoquinolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15486308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486308 5 g 5 g
15476308 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59873.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7742-73-6
Fórmula molecular C9H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 198.046
Número MDL MFCD00034750
Clave InChI BRGZEQXWZWBPJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoquinoline, 1,3-dichloro, 1,3-dichloro-isoquinoline, pubchem7254, 1, 3-dichloroisoquinoline, acmc-209p9x, ksc493q3b, 1,3-dichloroisoquinoline
PubChem CID 298625
Nombre IUPAC 1,3-dicloroisoquinolina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N=C2Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichloroisoquinoline
Punto de fusión 121°C to 122°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.05
Porcentaje de pureza 97%