Learn More
Éter 1,3-dicloroisopropil-2,3-dicloropropílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dichloroisopropyl-2,3-dichloropropyl Ether |
| CAS | 59440-90-3 |
| Fórmula molecular | C6 H10 Cl4 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,3-Dichloroisopropyl-2,3-dichloropropyl Ether, Propane, 1,2-dichloro-3-[2-chloro-1-(chloromethyl)ethoxy]-, 1,2-Dichloro-3-[2-chloro-1-(chloromethyl)ethoxy]propane, 1,2-Dichloro-3-(1,3-dichloropropan-2-yloxy)propane, 1,3-Dichloroisopropyl-2,3-dichloropropyl ether, 1,3-Dichloroisopropyl-2,3-dichloropropyl Ether, Propane, 1,2-dichloro-3-[2-chloro-1-(chloromethyl)ethoxy]-, 1,2-Dichloro-3-[2-chloro-1-(chloromethyl)ethoxy]propane, 1,2-Dichloro-3-(1,3-dichloropropan-2-yloxy)propane, 1,3-Dichloroisopropyl-2,3-dichloropropyl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10Cl4O/c7-1-5(10)4-11-6(2-8)3-9/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | ClCC(Cl)COC(CCl)CCl |
| Nombre IUPAC | 1,2-dicloro-3-(1,3-dicloropropan-2-iloxi)propano |
| Peso molecular (g/mol) | 239.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.9486 |