Learn More
1,3-Diclorociclohexano (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dichlorocyclohexane |
| CAS | 55887-78-0 |
| Fórmula molecular | C6 H10 Cl2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | ClC1CCCC(Cl)C1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-diclorociclohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 153.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.016 |