Learn More
1,3-diclorobenceno, TRC
Código de producto. 30385255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385255 250 g -
30378813 500 g -
30372947 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD431930250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-73-1
Fórmula molecular C6 H4 Cl2
Peso molecular (g/mol) 147
Sinónimo Benzene, m-dichloro- (8CI), 1,3-Dichlorobenzene, 2,4-Dichlorobenzene, 2,6-Dichlorobenzene, NSC 8754, m-Dichlorobenzene, m-Dichlorobenzol, m-Phenylene dichloride
Nombre IUPAC 1,3-diclorobenceno
SMILES Clc1cccc(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichlorobenzene
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.969