Learn More
1,3-Diclorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454230 500 g 500 g
11434664 250 g 250 g
11424664 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454230 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13688.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 541-73-1 | C6H4Cl2 | 146.998 g/mol
1,3-Dichlorobenzene is used in medicine, and dyes. And it is also used to study the effect of solvent vapor pressure on the vertical nanowire of C60 molecules1. 1,3-Dichlorobenzene, a chlorinated aromatic hydrocarbon, can be detected in environmental samples using an advanced Fourier transform infrared spectroscopy-attenuated total reflectance (FTIR-ATR) sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-diclorobenceno se usa en medicina y colorantes. También se utiliza para estudiar el efecto de la presión de vapor del disolvente en el nanocable vertical de las moléculas1 C60. El 1,3-diclorobenceno, un hidrocarburo aromático clorado, puede detectarse en muestras ambientales utilizando un sensor avanzado de reflectancia total atenuada por espectroscopía infrarroja de Fourier (FTIR-ATR).
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-73-1
Fórmula molecular C6H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 146.998
Número MDL MFCD00000573
Clave InChI ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene
PubChem CID 10943
ChEBI CHEBI:36693
Nombre IUPAC 1,3-diclorobenceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichlorobenzene
Punto de fusión -25°C
Densidad 1.288
Punto de ebullición 173°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Índice de refracción 1.546
Cantidad 500 g
Número UN UN3082
Beilstein 956618
Índice Merck 14,3055
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147
Porcentaje de pureza 98%