Learn More
1,3-Diclorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10215530 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
250 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 ml
250 ml
5 ml
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10215530 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10426990 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10635972 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10377800 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10011810 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10215530 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151182500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 541-73-1 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-73-1
Fórmula molecular C6H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 147
Número MDL MFCD00000573
Clave InChI ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene
PubChem CID 10943
ChEBI CHEBI:36693
Nombre IUPAC 1,3-diclorobenceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dichlorobenzene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -24°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2800g/mL
Punto de ebullición 172°C to 173°C
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4Cl2
Índice de refracción 1.5450 to 1.547
Cantidad 250 mL
Beilstein 05, 202
Índice Merck 15, 3064
Gravedad específica 1.28
Información de solubilidad Solubility in water: 0.0123g/100mL water (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents such as alcohol,,benzene,ether
Viscosidad 1.045 mPa.s (23°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 147
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dichlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dichlorobenzene