Learn More
1,3-dicloroacetona, TRC
Código de producto. 30378818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378818 10 g
30369430 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30378818 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43177010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-07-6
Fórmula molecular C3H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 126.97
Sinónimo 1,3-Dichloro-2-propanone, Bis(chloromethyl) Ketone, NSC 8745, sym-Dichloroacetone, α,α'-Dichloroacetone, α,γ-Dichloroacetone
SMILES ClCC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichloroacetone
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.9639