Learn More
1,3-dicloroacetona etileno cetal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dichloroacetone Ethylene Ketal |
| CAS | 26271-50-1 |
| Fórmula molecular | C5H8Cl2O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,2-Bis(chloromethyl)-1,3-dioxolane, NSC 131448 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8Cl2O2/c6-3-5(4-7)8-1-2-9-5/h1-4H2 |
| SMILES | ClCC1(CCl)OCCO1 |
| Nombre IUPAC | 2,2-bis(clorometil)-1,3-dioxolano |
| Peso molecular (g/mol) | 171.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.9901 |