Learn More
1,3-Dicloroacetona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419080 100 g 100 g
11409080 25 g 25 g
11429080 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419080 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14149.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 534-07-6 | C3H4Cl2O | 126.96 g/mol
1,3-Dichloroacetone is used in the synthesis of citric acid. It is used as a solvent and as an intermediate in organic synthesis. Further, it serves as an acceptor substrate in the cross-aldol reaction with donor substrates such as acetone, cyclopentanone and cyclohexanone. It is also used in the preparation of an active pharmaceutical ingredient, famotidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,3-dicloroacetona se utiliza en la síntesis de ácido cítrico. Se utiliza como disolvente y como intermedio en la síntesis orgánica. Además, funciona como sustrato aceptor en la reacción transaldol con sustratos donantes como acetona, ciclopentanona y ciclohexanona. También se utiliza en la preparación de la famotidina, un ingrediente farmacéutico activo.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y éter dietílico.
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-07-6
Fórmula molecular C3H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 126.96
Número MDL MFCD00000937
Clave InChI SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dichloroacetone, 1,3-dichloro-2-propanone, 1,3-dichloropropanone, s-dichloroacetone, sym-dichloroacetone, bis chloromethyl ketone, 2-propanone, 1,3-dichloro, acetone, 1,3-dichloro, chloromethyl ketone
PubChem CID 10793
Nombre IUPAC 1,3-dicloropropan-2-ona
SMILES ClCC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichloroacetone
Punto de fusión 40°C to 44°C
Densidad 1.383
pH 4.2
Punto de ebullición 172°C to 173°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.44
Cantidad 100 g
Número UN UN2649
Beilstein 605456
Índice Merck 14,3052
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.97
Porcentaje de pureza 96%