Learn More
1,3-Dicloroacetona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11409080
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
11409080 25 g 25 g
11419080 100 g 100 g
11429080 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11409080 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14149.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 534-07-6 | C3H4Cl2O | 126.96 g/mol
1,3-Dichloroacetone is used in the synthesis of citric acid. It is used as a solvent and as an intermediate in organic synthesis. Further, it serves as an acceptor substrate in the cross-aldol reaction with donor substrates such as acetone, cyclopentanone and cyclohexanone. It is also used in the preparation of an active pharmaceutical ingredient, famotidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,3-dicloroacetona se utiliza en la síntesis de ácido cítrico. Se utiliza como disolvente y como intermedio en la síntesis orgánica. Además, funciona como sustrato aceptor en la reacción transaldol con sustratos donantes como acetona, ciclopentanona y ciclohexanona. También se utiliza en la preparación de la famotidina, un ingrediente farmacéutico activo.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y éter dietílico.
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 534-07-6
Fórmula molecular C3H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 126.96
Número MDL MFCD00000937
Clave InChI SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dichloroacetone, 1,3-dichloro-2-propanone, 1,3-dichloropropanone, s-dichloroacetone, sym-dichloroacetone, bis chloromethyl ketone, 2-propanone, 1,3-dichloro, acetone, 1,3-dichloro, chloromethyl ketone
PubChem CID 10793
Nombre IUPAC 1,3-dicloropropan-2-ona
SMILES ClCC(=O)CCl
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichloroacetone
Punto de fusión 40°C to 44°C
Densidad 1.383
pH 4.2
Punto de ebullición 172°C to 173°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.44
Cantidad 25 g
Número UN UN2649
Beilstein 605456
Índice Merck 14,3052
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.97
Porcentaje de pureza 96%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.