Learn More
1,3-Dicloroacetona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10624672 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
250 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10624672 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10694852 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10184330 250 g Frasco de vidrio 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10624672 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173630250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 534-07-6 | C3H4Cl2O | 126.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-07-6
Fórmula molecular C3H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 126.96
Número MDL MFCD00000937
Clave InChI SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dichloroacetone, 1,3-dichloro-2-propanone, 1,3-dichloropropanone, s-dichloroacetone, sym-dichloroacetone, bis chloromethyl ketone, 2-propanone, 1,3-dichloro, acetone, 1,3-dichloro, chloromethyl ketone
PubChem CID 10793
Nombre IUPAC 1,3-dicloropropan-2-ona
SMILES ClCC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dichloroacetone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38°C to 42°C
Color Blanco o incoloro
Densidad 1.3830g/mL
Punto de ebullición 172°C to 173°C
Temperatura de inflamación 89°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2COCH2Cl
Cantidad 25 g
Beilstein 01, 655
Fieser 02,109
Índice Merck 15, 3061
Gravedad específica 1.383
Información de solubilidad Solubility in water: 27.9g/L water (20° c). Other solubilities: 464g/L toluene (20°C),soluble in alcohol,ether and hexane,slightly soluble in acetone,benzene,chloroform,and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.97
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dichloroacetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.