Learn More
Alcohol 1,3-dicloro-iso-propil-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dichloropropan-2-ol-d5 |
| CAS | 1173020-20-6 |
| Fórmula molecular | C3 D5 H Cl2 O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | d5-1,3-Dichloro-2-propanol, 1,3-Dichloro-2-propanol-d5, 1,3-Dichloro-2-hydroxypropane-d5, 1,3-Dichlorohydrin-d5, 1,3-Dichloroisopropanol-d5, 1,3-Dichloroisopropyl Alcohol-d5, 2-Chloro-1-(chloromethyl)ethanol-d5, Bis(chloromethyl)methanol-d5, Glycerol 1,3-Dichlorohydrin-d5, NSC 70982, Propylene Dichlorohydrin |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H6Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6 H,1-2H2/i1D2,2D2,3 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])Cl |
| Nombre IUPAC | 1,3-dicloro-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 134.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.011 g/mol |
| Mostrar más |