Learn More
1,3-Dicloro-5-isociananobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dichloro-5-isocyanatobenzene |
| CAS | 34893-92-0 |
| Fórmula molecular | C7H3Cl2NO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3,5-Dichloro-1-isocyanatobenzene, 3,5-Dichlorophenyl isocyanate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3Cl2NO/c8-5-1-6(9)3-7(2-5)10-4-11/h1-3H |
| SMILES | Clc1cc(Cl)cc(c1)N=C=O |
| Nombre IUPAC | 1,3-dicloro-5-isocianatobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 188.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.9592 |