Learn More
1,3-Dicloro-5-yodobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454604 100 g 100 g
11434604 5 g 5 g
11444604 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454604 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13192.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3032-81-3 | C6H3Cl2I | 272.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3032-81-3
Fórmula molecular C6H3Cl2I
Peso molecular (g/mol) 272.89
Número MDL MFCD00001047
Clave InChI AATPRMRVLQZEHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichloroiodobenzene, 3,5-dichlorophenyl iodide, benzene, 1,3-dichloro-5-iodo, 1,3-dichloro-5-iodo-benzene, 3,5-dichloro-1-iodobenzene, pubchem3693, acmc-209hev, 3,5-dichloro iodobenzene, 3,5-dichloro-iodobenzene, 3,5-dichloro-iodo-benzene
PubChem CID 76424
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-5-yodobenceno
SMILES ClC1=CC(I)=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichloro-5-iodobenzene
Punto de fusión 55°C to 59°C
Punto de ebullición 127°C (20 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 2242455
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.9
Porcentaje de pureza 99%